Acide 4-amino-2-fluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A3164-25G A3164-5G
TCIAA3164-25GEA 311 EUR InStock
TCIAA3164-25G TCIAA3164-5G
Acide 4-amino-2-fluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD01569397
Numéro CAS: 446-31-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité