ABT751 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(2-((4-Hydroxyphenyl)amino)pyridin-3-yl)-4-methoxybenzenesulphonamide, N-[2-[(4-Hydroxyphenyl)amino]-3-pyridinyl]-4-methoxybenzenesulphonamide, N-(2-((4-Hydroxyphenyl)amino)-3-pyridinyl)-4-methoxybenzenesulphonamide, ABT-751, N-[2-[(4-Hydroxyphenyl)amino]pyridin-3-yl]-4-methoxybenzenesulphonamide
A3169-10MG A3169-50MG
TCIAA3169-10MGEA 97.9 EUR InStock
TCIAA3169-10MG TCIAA3169-50MG
ABT751 ≥98.0% (par HPLC)
ABT751
Formule: C₁₈H₁₇N₃O₄S
MW: 371,41 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00910291
Numéro CAS: 141430-65-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 10.70 to 11.90 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité