Aegeline ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Aegelin, N-(2-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)ethyl)cinnamamide, (E)-N-[2-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)ethyl]cinnamamide
A3170-5G A3170-25G
TCIAA3170-5GEA 47.3 EUR InStock
TCIAA3170-5G TCIAA3170-25G
Aegeline ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Aegeline
Formule: C₁₈H₁₉NO₃
MW: 297,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00048045
Numéro CAS: 456-12-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec51db07bd1aea1502001659cea8525d2d38773c&vid=ec51db07bd1aea1502001659cea8525d2d38773c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +49.0 to +53.0 deg (C=0.01, CHCL3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité