(S)-(-)-3-Amino-2-piperidone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A3171-1G A3171-5G
TCIAA3171-1GEA 202 EUR InStock
TCIAA3171-1G TCIAA3171-5G
(S)-(-)-3-Amino-2-piperidone ≥98.0% (par GC)
(S)-(-)-3-Amino-2-piperidone
Formule: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,15 g/mol
Point de fusion: 87°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09258624
Numéro CAS: 34294-79-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56716959475e896cce717ca5158edf67fc536f8d&vid=56716959475e896cce717ca5158edf67fc536f8d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -16.0 deg (C=0.5, CHCL3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité