1-Allylpipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A3172-25G A3172-5G
TCIAA3172-25GEA 280 EUR InStock
TCIAA3172-25G TCIAA3172-5G
1-Allylpipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Allylpipérazine
Formule: C₇H₁₄N₂
Point d'ébullition: 186°C
Point d'éclair: 51°C
Numéro MDL: MFCD00167970
Numéro CAS: 13961-36-9
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité