2-Amino-5-chlorobenzothiazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-chloro-1,3-benzothiazol-2-amine
A3177-5G A3177-1G
TCIAA3177-5GEA 138 EUR InStock
TCIAA3177-5G TCIAA3177-1G
2-Amino-5-chlorobenzothiazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Amino-5-chlorobenzothiazole
Formule: C₇H₅ClN₂S
MW: 184,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00205355
Numéro CAS: 20358-00-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 199.0 to 203.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité