5-Amino-3,4-diméthylisoxazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4-Dimethylisoxazol-5-amine, 3,4-Dimethylisoxazol-5-ylamine
A3179-5G A3179-25G
TCIAA3179-5GEA 129 EUR InStock
TCIAA3179-5G TCIAA3179-25G
5-Amino-3,4-diméthylisoxazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Amino-3,4-diméthylisoxazole
Formule: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00046081
Numéro CAS: 19947-75-2
EINECS: 243-437-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité