3-Amino-4-methylphenol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Amino-p-cresol, 5-Hydroxy-2-methylaniline
A3180-1G A3180-5G
TCIAA3180-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAA3180-1G TCIAA3180-5G
3-Amino-4-methylphenol ≥98.0% (par GC)
3-Amino-4-methylphenol
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075083
Numéro CAS: 2836-00-2
EINECS: 220-622-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=437ce6bb979904ce1570eb799766bdeab9616f96&vid=437ce6bb979904ce1570eb799766bdeab9616f96&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité