Sakakin
Fournisseur: TCI
Synonyms: (3R,4S,5S,6R)-2-(3-Hydroxy-5-methylphenoxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 3-Hydroxy-5-methylphenyl beta-D-Glucopyranoside, Orcinol glucoside
A3183-10MG A3183-50MG
TCIAA3183-10MGEA 48.4 EUR InStock
TCIAA3183-10MG TCIAA3183-50MG
Sakakin
Sakakin
Formule: C₁₃H₁₈O₇
MW: 286,28 g/mol
Point de fusion: 132°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06794970
Numéro CAS: 21082-33-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité