2-(9-Anthryl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-Anthraceneboronic acid pinacol ester, 2-(Anthracen-9-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
A3184-1G A3184-5G
TCIAA3184-1GEA 55 EUR InStock
TCIAA3184-1G TCIAA3184-5G
2-(9-Anthryl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par GC)
2-(9-Anthryl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₂₀H₂₁BO₂
MW: 304,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD24039741
Numéro CAS: 709022-63-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité