Acenocoumarol ≥98.0% (par HPLC)
Danger
Synonyms: 4-Hydroxy-3-[1-(4-nitrophenyl)-3-oxobutyl]-2H-chromen-2-one
A3186-1G A3186-250MG A3186-50MG
TCIAA3186-1G TCIAA3186-250MG TCIAA3186-50MG
Acenocoumarol ≥98.0% (par HPLC)
Acenocoumarol
Formule: C₁₉H₁₅NO₆
MW: 353,33 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00137816
Numéro CAS: 152-72-7
EINECS: 205-807-3
Merck Index: 14,00029
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 3.50 to 4.50 %
Melting point 196.0 to 200.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité