Salmeterol xinafoate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Salmeterol 1-hydroxy-2-naphthoate
A3190-1G A3190-250MG
TCIAA3190-1GEA 712 EUR InStock
TCIAA3190-1G TCIAA3190-250MG
Salmeterol xinafoate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Salmeterol xinafoate
Formule: C₂₅H₃₇NO₄·C₁₁H₈O₃
MW: 603,76 g/mol
Numéro MDL: MFCD00897708
Numéro CAS: 94749-08-3
Merck Index: 14,08337
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 % (total of Ion-Pair)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité