Adrafinil ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
A3194-100MG A3194-1G A3194-20MG
TCIAA3194-100MGEA 147 EUR InStock
TCIAA3194-100MG TCIAA3194-1G TCIAA3194-20MG
Adrafinil ≥98.0% (sur base azote total)
Adrafinil
Formule: C₁₅H₁₅NO₃S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00865357
Numéro CAS: 63547-13-7
EINECS: 264-303-1
Merck Index: 14,00170
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 154.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité