(m-Acrylamidophenyl)boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Acrylamidophenylboronic acid, (3-Acrylamidophenyl)boronic acid
A3199-1G A3199-5G
TCIAA3199-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAA3199-1G TCIAA3199-5G
(m-Acrylamidophenyl)boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
(m-Acrylamidophenyl)boronic acid
Formule: C₉H₁₀BNO₃
MW: 191 g/mol
Numéro MDL: MFCD09025755
Numéro CAS: 99349-68-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité