9-Aminoanthracene hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Anthracen-9-amine hydrochloride
A3208-1G A3208-5G
TCIAA3208-1GEA 186 EUR InStock
TCIAA3208-1G TCIAA3208-5G
9-Aminoanthracene hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
9-Aminoanthracene hydrochloride
Formule: C₁₄H₁₁N·HCl
MW: 229,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD00050528
Numéro CAS: 209743-32-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité