21-(Acetyloxy)-17-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
A3212-1G A3212-5G
TCIAA3212-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAA3212-1G TCIAA3212-5G
21-(Acetyloxy)-17-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione ≥97.0% (par HPLC)
21-(Acetyloxy)-17-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione
Formule: C₂₃H₃₂O₅
Numéro MDL: MFCD00051137
Numéro CAS: 640-87-9
EINECS: 211-369-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 233.0 to 237.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +123 to +136 deg (C=0.2, Acetone)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité