Abafungin ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-[4-[2-(2,4-Dimethylphenoxy)phenyl]-2-thiazolyl]-1,4,5,6-tetrahydro-2-pyrimidinamine, 4-(2-(2,4-Dimethylphenoxy)phenyl)-N-(1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-yl)thiazol-2-amine, 4-[2-(2,4-Dimethylphenoxy)phenyl]-N-(1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-yl)thiazol-2-amine
A3213-250MG A3213-50MG
TCIAA3213-250MGEA 373 EUR InStock
TCIAA3213-250MG TCIAA3213-50MG
Abafungin ≥95.0% (par HPLC)
Abafungin
Formule: C₂₁H₂₂N₄OS
MW: 378,49 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00942263
Numéro CAS: 129639-79-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité