2-Acetyl-6-methylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A3214-1G A3214-5G
TCIAA3214-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAA3214-1G TCIAA3214-5G
2-Acetyl-6-methylpyridine ≥98.0% (par GC)
2-Acetyl-6-methylpyridine
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Point d'ébullition: 83°C
Point d'éclair: 84°C
Numéro MDL: MFCD06658292
Numéro CAS: 6940-57-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité