Acridine-3,6-diamine ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A3219-1G A3219-5G
TCIAA3219-1GEA 82.5 EUR InStock
TCIAA3219-1G TCIAA3219-5G
Acridine-3,6-diamine ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acridine-3,6-diamine
Formule: C₁₃H₁₁N₃
Numéro MDL: MFCD00005030
Numéro CAS: 92-62-6
EINECS: 202-172-4
Merck Index: 14,07771
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité