Sanguinarine chloride hydrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
A3229-10MG A3229-50MG
TCIAA3229-10MGEA 180 EUR InStock
TCIAA3229-10MG TCIAA3229-50MG
Sanguinarine chloride hydrate ≥98.0% (par HPLC)
Sanguinarine chloride hydrate
Formule: C₂₀H₁₄ClNO₄·xH₂O
MW: 367,79 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1099738-80-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Water 5.0 to 15.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité