4-(Allyloxy)benzophenone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (4-(Allyloxy)phenyl)(phenyl)methanone, [4-(Allyloxy)phenyl](phenyl)methanone
A3242-1G A3242-5G
TCIAA3242-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAA3242-1G TCIAA3242-5G
4-(Allyloxy)benzophenone ≥97.0% (par GC)
4-(Allyloxy)benzophenone
Formule: C₁₆H₁₄O₂
MW: 238,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD07435384
Numéro CAS: 42403-77-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité