2-Amino-4-phenylpyrimidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A3244-1G A3244-5G
TCIAA3244-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAA3244-1G TCIAA3244-5G
2-Amino-4-phenylpyrimidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-4-phenylpyrimidine
Formule: C₁₀H₉N₃
Numéro MDL: MFCD00094706
Numéro CAS: 2305-87-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité