2-Aminopyridine-4-methanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-pyridinylmethanol, (2-Aminopyridin-4-yl)-methanol, (2-Aminopyridin-4-yl)methanol, (2-Aminopyrid-4-yl)methanol
A3249-1G A3249-5G
TCIAA3249-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAA3249-1G TCIAA3249-5G
2-Aminopyridine-4-methanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Aminopyridine-4-methanol
Formule: C₆H₈N₂O
MW: 124,143 g/mol
Numéro MDL: MFCD03791261
Numéro CAS: 105250-17-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité