1-[4-(4-Amino-3-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]ethanone ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
A3255-1G A3255-5G
TCIAA3255-1GEA 33 EUR InStock
TCIAA3255-1G TCIAA3255-5G
1-[4-(4-Amino-3-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]ethanone ≥98.0% (par HPLC)
1-[4-(4-Amino-3-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]ethanone
Formule: C₁₃H₁₉N₃O₂
Numéro MDL: MFCD19174778
Numéro CAS: 1021426-42-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité