(S)-Methyl-2-acetamidopropanoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ac-Ala-OMe, N-Acetyl-L-alanine methyl ester
A3262-5G A3262-25G
TCIAA3262-5GEA 28.6 EUR InStock
TCIAA3262-5G TCIAA3262-25G
(S)-Methyl-2-acetamidopropanoate ≥98.0% (par GC)
(S)-Methyl-2-acetamidopropanoate
Formule: C₆H₁₁NO₃
MW: 145,158 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Numéro MDL: MFCD00038239
Numéro CAS: 3619-02-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -98.0 to -88.0 deg (C=1,H2O)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité