2-Acétyl-2-thiazoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(4,5-Dihydrothiazol-2-yl)ethanone
A3264-1G A3264-5G
TCIAA3264-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAA3264-1G TCIAA3264-5G
2-Acétyl-2-thiazoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Acetyl-2-thiazoline
Formule: C₅H₇NOS
MW: 129,18 g/mol
Point d'ébullition: 94°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00209496
Numéro CAS: 29926-41-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité