Adamantane-1,3-diamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,3-Diaminoadamantane
A3265-1G A3265-5G
TCIAA3265-1GEA 141 EUR InStock
TCIAA3265-1G TCIAA3265-5G
Adamantane-1,3-diamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Adamantane-1,3-diamine
Formule: C₁₀H₁₈N₂
MW: 166,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD01831403
Numéro CAS: 10303-95-4
ONU: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité