3-[(3-Acrylamidopropyl)dimethylammonio]propanoate ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
A3279-1G A3279-5G
TCIAA3279-1GEA 119 EUR InStock
TCIAA3279-1G TCIAA3279-5G
3-[(3-Acrylamidopropyl)dimethylammonio]propanoate ≥95.0% (par HPLC)
3-[(3-Acrylamidopropyl)dimethylammonio]propanoate
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₃
Point de fusion: 121°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32062851
Numéro CAS: 79704-35-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité