alpha-Arbutin ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Hydroxyphenyl alpha-D-Glucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-hydroxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
A3284-5G A3284-25G
TCIAA3284-5GEA 24.2 EUR InStock
TCIAA3284-5G TCIAA3284-25G
alpha-Arbutin ≥95.0% (par HPLC)
alpha-Arbutin
Formule: C₁₂H₁₆O₇
MW: 272,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD09838262
Numéro CAS: 84380-01-8
EINECS: 440-470-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 204.0 to 208.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +174 to +186 deg (C=1, water)
Water max. 3.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité