3-(2-Amino-2-oxoethyl)-5-methylhexanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(Carbamoylmethyl)-5-methylhexanoic acid
A3287-25G A3287-100G
TCIAA3287-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA3287-25G TCIAA3287-100G
3-(2-Amino-2-oxoethyl)-5-methylhexanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-(2-Amino-2-oxoethyl)-5-methylhexanoic acid
Formule: C₉H₁₇NO₃
MW: 187,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD08457698
Numéro CAS: 181289-15-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité