2-Acetylamino-4-methylthiazole-5-sulphonyl chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Acetylamino-4-methyl-thiazole-5-sulphonyl chloride, 2-Acetamido-4-methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride, 2-Acetamido-4-methylthiazole-5-sulphonyl chloride, 2-Acetamido-4-methyl-5-thiazolesulphonyl chloride
A3288-1G A3288-5G
TCIAA3288-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAA3288-1G TCIAA3288-5G
2-Acetylamino-4-methylthiazole-5-sulphonyl chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Acetylamino-4-methylthiazole-5-sulphonyl chloride
Formule: C₆H₇ClN₂O₃S₂
MW: 254,72 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005320
Numéro CAS: 69812-29-9
EINECS: 274-127-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité