(2E)-3-(3-Aminophenyl)acrylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (E)-3-Aminocinnamic acid, (E)-3-(3-Aminophenyl)acrylic acid
A3297-1G A3297-5G
TCIAA3297-1GEA 113 EUR InStock
TCIAA3297-1G TCIAA3297-5G
(2E)-3-(3-Aminophenyl)acrylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(2E)-3-(3-Aminophenyl)acrylic acid
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00460112
Numéro CAS: 127791-53-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité