5-Amino-1-méthylpyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A3303-5G A3303-25G
TCIAA3303-5GEA 47.3 EUR InStock
TCIAA3303-5G TCIAA3303-25G
5-Amino-1-méthylpyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₇N₃
Point d'ébullition: 105°C
Numéro MDL: MFCD00068156
Numéro CAS: 1192-21-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point gt. 69.0 and le 73.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité