N-(2-Acryloyloxyethyl)-N-benzyl-N,N-dimethylammonium chloride ∼75% dans l'eau stabilisé
Fournisseur: TCI
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A3310-25G A3310-500G
TCIAA3310-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAA3310-25G TCIAA3310-500G
N-(2-Acryloyloxyethyl)-N-benzyl-N,N-dimethylammonium chloride ∼75% dans l'eau stabilisé
N-(2-Acryloyloxyethyl)-N-benzyl-N,N-dimethylammonium chloride
Formule: C₁₄H₂₀ClNO₂
MW: 269,77 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04038840
Numéro CAS: 46830-22-2
EINECS: 256-283-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) 74.0 to 77.0 %
Water 23.0 to 26.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité