2-Amino-5-bromobenzophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Benzoyl-4-bromoaniline
A3311-1G A3311-5G
TCIAA3311-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAA3311-1G TCIAA3311-5G
2-Amino-5-bromobenzophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-5-bromobenzophenone
Formule: C₁₃H₁₀BrNO
MW: 276,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059962
Numéro CAS: 39859-36-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité