Acetylthio-PEG3-C2-Azide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A3319-250MG A3319-50MG
TCIAA3319-250MGEA 930 EUR InStock
TCIAA3319-250MG TCIAA3319-50MG
Acetylthio-PEG3-C2-Azide ≥98.0% (par GC)
Acetylthio-PEG3-C2-Azide
Formule: C₁₀H₁₉N₃O₄S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD22201539
Numéro CAS: 1310827-26-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité