2-Amino-3-bromo-5-fluoropyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A3346-1G A3346-5G
TCIAA3346-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAA3346-1G TCIAA3346-5G
2-Amino-3-bromo-5-fluoropyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-3-bromo-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₄BrFN₂
Numéro MDL: MFCD03092924
Numéro CAS: 869557-43-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité