8-Mercaptoquinoline hydrochloride ≥95.0% (par analyse titrimétrique) pour spectrophotométrie, pour fluorimétrie
Fournisseur: TCI
A5004-1G A5004-5G
TCIAA5004-1GEA 110 EUR InStock
TCIAA5004-1G TCIAA5004-5G
8-Mercaptoquinoline hydrochloride ≥95.0% (par analyse titrimétrique) pour spectrophotométrie, pour fluorimétrie
8-Mercaptoquinoline hydrochloride
Extraction-spectrophotometric and fluorimetric reagent for soft metals
Formule: C₉H₇NS
Numéro MDL: MFCD00043261
Numéro CAS: 34006-16-1
EINECS: 251-785-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité