L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sulphonazo III sodium salt 90,0 HPLC_ASSAY_METHOD Spectrophotometry
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,7-Bis(2-sulphophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonic Acid Tetrasodium Salt
A5010-1G A5010-5G
TCIAA5010-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAA5010-1G TCIAA5010-5G
Sulphonazo III sodium salt 90,0 HPLC_ASSAY_METHOD Spectrophotometry
Sulphonazo III sodium salt
Spectrophotometric reagent for alkaline earth metals and indicator for the precipitation titration of SO4 with Ba
Formule: C₂₂H₁₆N₄O₁₄S₄
MW: 776.55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003942
Numéro CAS: 68504-35-8
EINECS: 270-924-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Sensitiveness Colorimetric Test : Turn Purple with Barium
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité