Stilbazo réactif spectrophotométrique pour Al et autres métaux
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Stilbene-4,4'-bis[(1-azo)-3,4-dihydroxybenzene]-2,2'-disulphonic Acid Diammonium Salt
A5011-1G A5011-5G
TCIAA5011-1GEA 59.4 EUR InStock
TCIAA5011-1G TCIAA5011-5G
Stilbazo réactif spectrophotométrique pour Al et autres métaux
Stilbazo
Formule: C₂₆H₂₆N₆O₁₀S₂
MW: 646,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045752
Numéro CAS: 1571-36-4
EINECS: 216-389-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Molar absorbance (Al complex) min. 20,000 (502.0 to 512.0 nm)
Absorbance (E1%1cm) min. 600 (pH 5.0 buffer sol., 408.0 to 412.0 nm)
Drying loss max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité