TPPS hydrate (=tetraphenylporphyrin tetrasulphonic acid hydrate) ≥85.0% (par HPLC) pour spectrophotométrie
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA5013-100MGEA 25.3 EUR InStock
TCIAA5013-100MG TCIAA5013-1G
TPPS hydrate (=tetraphenylporphyrin tetrasulphonic acid hydrate) ≥85.0% (par HPLC) pour spectrophotométrie
TPPS hydrate (=tetraphenylporphyrin tetrasulphonic acid hydrate)
Ultra-high sensitive spectrophotometric reagent for transition metals
Formule: C₄₄H₃₀N₄O₁₂S₄
MW: 934,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070632
Numéro CAS: 35218-75-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Molar extinction coefficient min. 430,000 (pH 7.5, 415.0 to 420.0 nm)
Water 3.0 to 8.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité