TMPyP [=α,β,γ,δ-tetrakis(1-methylpyridinium-4-yl)porphyrin-p-toluenesulphonate] ≥98.0% (sur base azote total) pour spectrophotométrie
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: TMPyP4 tosylate, alpha,beta,gamma,delta-Tetrakis(1-methylpyridinium-4-yl)porphyrin p-Toluenesulphonate, 5,10,15,20-Tetrakis(1-methyl-4-pyridinio)porphyrin tetra(p-toluenesulphonate)
A5014-1G A5014-100MG
TCIAA5014-1GEA 193 EUR InStock
TCIAA5014-1G TCIAA5014-100MG
TMPyP [=α,β,γ,δ-tetrakis(1-methylpyridinium-4-yl)porphyrin-p-toluenesulphonate] ≥98.0% (sur base azote total) pour spectrophotométrie
TMPyP [=α,β,γ,δ-tetrakis(1-methylpyridinium-4-yl)porphyrin-p-toluenesulphonate]
Ultra-high sensitive spectrophotometric reagent for Cu, Mg. Reagent or the simultaneous determination of metals by HPLC.
Formule: C₇₂H₇₄N₈O₁₂S₄
MW: 1371,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013468
Numéro CAS: 36951-72-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 92.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Molar extinction coefficient min. 280000 (1mol/L HCl, 443.0 to 447.0 nm)
Suitability test to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité