Ethyl violet ≥98.0% (par analyse titrimétrique) réactif spectrophotométrique sensible pour les tensioactifs anioniques
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA5101-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAA5101-1G
Ethyl violet ≥98.0% (par analyse titrimétrique) réactif spectrophotométrique sensible pour les tensioactifs anioniques
Ethyl violet
Formule: C₃₁H₄₂ClN₃
MW: 492,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011765
Numéro CAS: 2390-59-2
EINECS: 219-231-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (after drying)
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (after drying)
Lambda max. 594.0 to 598.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 1,900 (H2O, 594.0 to 598.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité