Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate hydrate ≥98.0% (par HPLC et gravimétrie)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetrakis(4-fluorophenyl)boron sodium hydrate
A5131-1G A5131-5G
TCIAA5131-1GEA 158 EUR InStock
TCIAA5131-1G TCIAA5131-5G
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate hydrate ≥98.0% (par HPLC et gravimétrie)
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate hydrate
Precipitation reagent for Cs and titrimetric reagent for nonionic surfactants
Formule: C₂₄H₁₆BF₄·Na·xH₂O
MW: 414,19 g/mol (anhy)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010732
Numéro CAS: 25776-12-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Gravimetric Method) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 15.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité