N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol ≥97.0% (par analyse titrimétrique) réactif de chimiluminescence
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-[N-(4-Aminobutyl)-N-ethylamino]-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, ABEI
A5304-1G A5304-100MG
TCIAA5304-1GEA 572 EUR InStock
TCIAA5304-1G TCIAA5304-100MG
N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol ≥97.0% (par analyse titrimétrique) réactif de chimiluminescence
N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol
Formule: C₁₄H₂₀N₄O₂
MW: 276,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010559
Numéro CAS: 66612-29-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Sensitiveness Emits fluorescence in the presence of hydrogen peroxide and hemin
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité