Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

MCLA ≥98.0% (par HPLC) réactif de chimiluminescence

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAA5309-10MGEA 150 EUR InStock
TCIAA5309-10MG
MCLA ≥98.0% (par HPLC) réactif de chimiluminescence
MCLA


Formule: C₁₄H₁₃N₃O₂
MW: 291,74 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00144728
Numéro CAS: 128322-44-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Lambda max. 429.0 to 432.0 nm (MeOH)
Molar extinction coefficient min. 7,500 (10g/L, MeOH, 429.0 to 432.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité