Fluoral-P (=4-amino-3-penten-2-one) ≥98.0% (par GC, analyse par titration) réactif fluorimétrique pour aldéhydes
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-3-penten-2-one, 4-Aminopent-3-en-2-one
A5350-1G A5350-5G
TCIAA5350-1GEA 22 EUR InStock
TCIAA5350-1G TCIAA5350-5G
Fluoral-P (=4-amino-3-penten-2-one) ≥98.0% (par GC, analyse par titration) réactif fluorimétrique pour aldéhydes
Fluoral-P (=4-amino-3-penten-2-one)
Formule: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Point d'ébullition: 214°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00043715
Numéro CAS: 1118-66-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité