PTIO (=2-phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-3-oxide-1-oxyl) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) radical libre
Fournisseur: TCI
A5440-1G A5440-5G
TCIAA5440-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAA5440-1G TCIAA5440-5G
PTIO (=2-phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-3-oxide-1-oxyl) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) radical libre
PTIO (=2-phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-3-oxide-1-oxyl)
Stable free radical reagent for the simultaneous determination of NO and NO2 in the atmosphere.
Formule: C₁₃H₁₇N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059929
Numéro CAS: 18390-00-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue to Dark blue powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Lambda max. 358.0 to 362.0 nm (EtOH)
Molar extinction coefficient min. 10,000 (EtOH, 358.0 to 362.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité