N-Chloromethyl-4-nitrophthalimide ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour marquage HPLC
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Nitro-N-chloromethylphthalimide
A5503-1G A5503-5G
TCIAA5503-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAA5503-1G TCIAA5503-5G
N-Chloromethyl-4-nitrophthalimide ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour marquage HPLC
N-Chloromethyl-4-nitrophthalimide
Formule: C₉H₅ClN₂O₄
MW: 240,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059889
Numéro CAS: 54455-37-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité