2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-β-D-glucopyranosyl isothiocyanate ≥98.0% (par HPLC) pour marquage HPLC
Fournisseur: TCI
Attention
A5515-1G A5515-100MG
TCIAA5515-1GEA 745 EUR InStock
TCIAA5515-1G TCIAA5515-100MG
2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-β-D-glucopyranosyl isothiocyanate ≥98.0% (par HPLC) pour marquage HPLC
2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-beta-D-glucopyranosyl isothiocyanate
Formule: C₃₅H₂₇NO₉S
Numéro MDL: MFCD00075064
Numéro CAS: 132413-50-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for DL-Alanine.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité